missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Isopropylamino-3-phenoxypropan-2-ol, TRC

Artikelnummer. 17903175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903175 5 g
17993275 1 g
17952865 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17903175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8240705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7695-63-8
Molekylær formel C12 H19 N O2
Molekylvægt (g/mol) 209.28
Synonym (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP)
IUPAC navn 1-phenoxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3
Formel vægt 209.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.