Få mere at vide
1-Isopropylamino-3-(p-tolyloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-10(2)14-8-12(15)9-16-13-6-4-11(3)5-7-13/h4-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 223.1572 |