Få mere at vide
1-Isopropyl-4-piperidon, 99%
Artikelnummer. 11450373
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450373 250 g 250g
11430373 10 g 10g
11440373 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11480.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5355-68-0
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.214
MDL nummer MFCD00038035
InChI nøgle CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
PubChem CID 79313
IUPAC navn 1-propan-2-ylpiperidin-4-on
SMIL CC(C)N1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropyl-4-piperidone
Tæthed 0.95
Kogepunkt 100 °C til 101 °C (27 mmHg)
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 250 g
Beilstein 107857
Formel vægt 141.22
Procent renhed 99%