Få mere at vide
1-isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indol-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30403111
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30403111 1 g
1 options
Artikelnummer. 30403111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8245301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde
CAS 101125-34-2
Molekylær formel C18 H16 F N O
Mængde 1 g
Synonym 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3
SMIL CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 281.32
Formel vægt 281.1216