Få mere at vide
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11926241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926241 1 g 1g
11946241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445090010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 879487-10-2 | C12H21BN2O2 | 236.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879487-10-2
Molekylær formel C12H21BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.12
MDL nummer MFCD11867881
InChI nøgle OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738021
IUPAC navn 1-propan-2-yl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMIL CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 41°C to 46°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 236.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.