Få mere at vide
1-isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622453
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622453 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10622453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10480DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11N3O2
MDL nummer MFCD01570664
Mængde 1 g
Synonym 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
InChI nøgle RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn 1-(propan-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 205.22
PubChem CID 2736690
Formel vægt 205.22
Procent renhed 97%