Få mere at vide
1-Isopropyl-1'-(2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonyl)-4,6-dihydrospiro[indazole-5,4'-piperidin]-7(1H)-one, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31091617
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31091617 1 mg
31083578 25 mg
31084914 50 mg
31077917 10 mg
31079214 5 mg
31090785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31091617 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD008311921mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropyl-1'-(2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonyl)-4,6-dihydrospiro[indazole-5,4'-piperidin]-7(1H)-one
CAS 1301214-47-0
Molekylær formel C23H27N5O2
MDL nummer MFCD28502250
Mængde 1 mg
SMIL O=C1CC2(CCN(C(C3=CC=C4C(NC(C)=N4)=C3)=O)CC2)CC5=C1N(C(C)C)N=C5
Molekylvægt (g/mol) 405.49
Procent renhed 99%