Få mere at vide
1-isopropenyl-3-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30394305
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394305 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872825250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Molekylær formel C10H12
Mængde 250 mg
Synonym 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMIL OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC navn 1-methyl-3-prop-1-en-2-ylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 132.2
Formel vægt 132.0939