Få mere at vide
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone, 98+%
Artikelnummer. 11338576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338576 1 g 1g
11348576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17626.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52099-72-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52099-72-6
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD00218253
InChI nøgle XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-prop-1-en-2-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-isopropenyl-2-benzimidazolidinone, 1,3-dihydro-1-1-methylethenyl-2h-benzimidazole-2-one, 1-isopropenylbenzimidazolone, 1,3-dihydro-1-1-methylvinyl-2h-benzimidazol-2-one, 1-prop-1-en-2-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-isopropenyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 1-isopropenyl-2-benzimidazolinone, 1-isopropenyl-1,3-dihydro-2h-1,3-benzimidazol-2-one, 1-isopropenyl-2,3-dihydro-1h-benzo d imidazol-2-one
PubChem CID 100278
IUPAC navn 3-prop-1-en-2-yl-lH-benzimidazol-2-on
SMIL CC(=C)N1C2=CC=CC=C2NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 1 g
Beilstein 140587
Formel vægt 174.2
Procent renhed ≥98%