Få mere at vide
1-Isoindolinone
Artikelnummer. 16504314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16504314 1 g -
16514314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16504314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465180010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 480-91-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-91-1
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-isoindol-1-on
SMIL O=C1NCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isoindolinone
Smeltepunkt 150.0°C to 160.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 133.15