Få mere at vide
1-Isoindolinon-5-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15479735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479735 250 mg 250mg
15418957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52317.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 376584-62-2 | C14H18BNO3 | 259,112 g/mol
1-isoindolinon-5-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-isoindolinon-5-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk
kemisk syntese mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376584-62-2
Molekylær formel C14H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 259.112
MDL nummer MFCD11040393
InChI nøgle CLACMCLRELMFLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoindolin-1-one, 1-isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-isoindolinone, 1-oxoisoindoline-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PubChem CID 21955795
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroisoindol-1-on
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)NC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 259.11
Procent renhed 96%