missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene (>80%), TRC

Artikelnummer. 30339419
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4500881G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene
CAS 93489-08-8
Molekylær formel C9H9NO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COc1ccccc1CN=C=O
IUPAC navn 1-(isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 163.18
Formel vægt 163.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.