Få mere at vide
1-isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696234
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696234 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10601734 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696234 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58506CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-00-2
Molekylær formel C14H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.25
MDL nummer MFCD09025892
InChI nøgle FGEXXDXHIUWRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isocyanato-2-phenoxymethyl benzene, 2-phenoxymethyl benzenisocyanate
PubChem CID 18525894
IUPAC navn 1-isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzen
SMIL O=C=NC1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 225.25
Procent renhed 97%