Få mere at vide
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-Oxide (Desaminoimiquimod N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052626
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052626 25 mg
30051547 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-Oxide (Desaminoimiquimod N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desaminoimiquimod N-Oxide
CAS 99010-63-6
Analyt- eller komponentnavne Desaminoimiquimod N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-oxide, Imiquimod Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cn1cnc2c[n+]([O-])c3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-ium
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 241.1215 g/mol