Få mere at vide
1-Iodotetratriacontane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodotetratriacontane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H69I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h2-34H2,1H3 |
| Formel vægt | 604.4444 |