Få mere at vide
1-Iodotetratriacontane, TRC
Artikelnummer. 30396246
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396246 500 mg
30401803 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI720420500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62154-85-2
Molekylær formel C34H69I
Molekylvægt (g/mol) 604.82
IUPAC navn 1-iodotetratriacontane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCI
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Iodotetratriacontane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C34H69I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h2-34H2,1H3
Formel vægt 604.4444
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.