Få mere at vide
1-iodopropan, TRC
Artikelnummer. 30408637
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30408637 50 g
1 options
Artikelnummer. 30408637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71879050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Molekylær formel C3H7I
Mængde 50 g
Synonym Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMIL CCCI
IUPAC navn 1-iodopropan
Molekylvægt (g/mol) 169.99
Formel vægt 169.9592