Få mere at vide
1-iodopropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopropane |
| CAS | 107-08-4 |
| Molekylær formel | C3H7I |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCI |
| IUPAC navn | 1-iodopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.99 |
| Formel vægt | 169.9592 |