Få mere at vide
1-Iodopropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859170
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859170 250 mL
15849170 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15859170 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8047880250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Stabilized with sodium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-08-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 169.99
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
Tæthed 1.75 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 103°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00001095
Mængde 250 mL
Synonym 1-Iodopropane, Propyl iodide, 1-Iodopropane