Få mere at vide
1-Iodopropane-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopropane-d7 |
| CAS | 59012-23-6 |
| Molekylær formel | C3 D7 I |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-iodo- (9CI), 1-Iodopropane-d7, 3-Iodopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodopropane-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Iodopropane-d7, 1-Iodopropane-D7, Propyl-d7 iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-3-iodopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.0353 |
| Formel vægt | 177.0032 |