Få mere at vide
1-iodopropan, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10543694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543694 1 L Glasflaske 1 L
10459310 50 mL Glasflaske 50ml
10409480 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174050010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-08-4
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.99
MDL nummer MFCD00001095
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
IUPAC navn 1-iodpropan
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodopropane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -101.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7400g/mL
Kogepunkt 101.0°C to 102.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2I
Brydningsindeks 1.5030 to 1.5050
Mængde 1 L
Beilstein 01, 113
Merck Index 15, 7974
Specifik vægtfylde 1.74
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisator copper
Formel vægt 169.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.