Få mere at vide
1-iodopropan, 98+%, stab. med kobber
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
1-iodopropan bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser osv. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Lysfølsom.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopropane |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -101 °C |
| Tæthed | 1.744 |
| Kogepunkt | 101 °C til 102 °C |
| Flammepunkt | 44 °C (111 °F) |
| Analyseprocentområde | ≥98%, stabiliseret med kobber |
| Lineær formel | CH3CH2CH2I |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Mængde | 500 g |
| Show More |