Få mere at vide
1-iodopropan, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11476987
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476987 100 g 100g
11486987 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14388.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1-iodopropan bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier. Jodderivater bruges også som organiske byggesten, analytiske reagenser osv. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-08-4
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.99
MDL nummer MFCD00001095
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodopropane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt °C to 101°C
Tæthed 1.744
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Analyseprocentområde ≥98%, Stabilized with copper
Lineær formel CH3CH2CH2I
Brydningsindeks 1.505
Mængde 100 g
FN nummer UN2392
Beilstein 505937
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,7862
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
IUPAC navn 1-iodpropan
Formel vægt 169.99
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopropane