missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Iodopropane-1,1,3,3,3-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| CAS | 1219794-94-1 |
| Molekylær formel | C3 D5 H2 I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Iodopropane-1,1,1,3,3-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-d5, 1-Iodopropane-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5, [1,1,3,3,3-2H5]Propyl iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])I |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-3-iodopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.023 |
| Formel vægt | 174.9906 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?