Få mere at vide
1-Iodopropane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopropane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219804-45-1 |
| Molekylær formel | C3 D4 H3 I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Iodopropane-1,1,2,2-d4, 1-Iodopropane-d4, 1-Iodopropane-1,1,2,2-D4, [1,1,2,2-2H4]Propyl iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-1-iodopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.0168 |
| Formel vægt | 173.9844 g/mol |
| Vis mere |