Få mere at vide
1-Iodopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopentane |
| CAS | 628-17-1 |
| Molekylær formel | C5H11I |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pentane, 1-iodo- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Iodopentane (ACI), 1-Pentyl iodide, 5-Iodopentane, Amyl iodide, n-Amyl iodide, n-Pentyl iodide, NSC 7901, Pentyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCI |
| IUPAC navn | 1-iodopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.04 |
| Formel vægt | 197.9905 |