Få mere at vide
1-Iodopentane, 98%, stab with copper
Artikelnummer. 11425676
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425676 100 g 100g
11435676 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20781.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 628-17-1 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-Iodopentan (pentyliodid) blev anvendt til fremstilling af 1-pentylradikal ved chokopvarmningsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Iodopentan (pentyliodid) blev anvendt til
fremstilling af 1-pentylradikal ved chokopvarmningsproces.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et mørkt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-17-1
Molekylær formel C5H11I
Molekylvægt (g/mol) 198.047
MDL nummer MFCD00001100
InChI nøgle BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
PubChem CID 12335
IUPAC navn 1-iodpentan
SMIL CCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodopentane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -86°C
Tæthed 1.515
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)4I
Brydningsindeks 1.495
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730982
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 198.05
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopentane