missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Iodopentane-5,5,5-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopentane-5,5,5-D3 |
| CAS | 920502-31-4 |
| Molekylær formel | C5 D3 H8 I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1-d3, 5-iodo- (ACI), 5-Iodopentane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Iodopentane-5,5,5-d3, 1-Iodopentane-5,5,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCI |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-5-iodopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.0638 |
| Formel vægt | 201.0094 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?