Få mere at vide
1-Iodopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| CAS | 148587-07-9 |
| Molekylær formel | C5 D9 H2 I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 5-iodo- (9 CI), 5-Iodopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Iodopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9, 1-Iodopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CI |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-5-iodopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.1008 |
| Formel vægt | 207.047 g/mol |
| Vis mere |