Få mere at vide
1-iodooctan, TRC
Artikelnummer. 30405302
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30405302 10 g
1 options
Artikelnummer. 30405302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71650010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodooctane
CAS 629-27-6
Molekylær formel C8H17I
Mængde 10 g
Synonym 1-Iodo-n-octane, 1-Octyl Iodide, 1-n-Octyl Iodide, Octyl Iodide, n-Octyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCI
IUPAC navn 1-iodooktan
Molekylvægt (g/mol) 240.13
Formel vægt 240.0375