Få mere at vide
1-iodooktan, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10361251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361251 100 g Glasflaske 100g
11974501 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412461000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-27-6
Molekylær formel C8H17I
Molekylvægt (g/mol) 240.13
InChI nøgle UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC navn 1-iodoctan
SMIL CCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodooctane
Navn note Stabilized
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46°C to 45°C
Farve Farveløs til Amber
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 225.0°C to 226.0°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7I
Brydningsindeks 1.4878
Mængde 100 g
Beilstein 01,16
Specifik vægtfylde 1.33
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator copper
Formel vægt 240.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodooctane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.