Få mere at vide
1-iodooctan, 98+%, stik. med kobber
Beskrivelse
Alkylering af [2,2a-([2,2a-bipyridin]-6,6a-diyl)bis[phenolato]-N,N2,O,Oa]nikkel(II) blev udført under anvendelse af den katalytiske reduktion af 1-iodoctan. Primært alkyliodid 1-iodoctan reagerer med lithiumaluminiumdeuterid (LAD) i et forhold på 1:0,2 for at danne 1-deuteriooctan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkylering af [2,2′ -([2,2′ -bipyridin]-6,6′ -diyl)bis[phenolato]-N,N′ ,O,O′ ]nikkel(II) blev udført under anvendelse af den katalytiske reduktion af 1-iodoctan. Primært alkyliodid 1-iodoctan reagerer med lithiumaluminiumdeuterid (LAD) i et forhold på 1:0,2 for at danne 1-deuteriooctan.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodooctane |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -46 °C |
| Tæthed | 1.325 |
| Kogepunkt | 225 °C til 226 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)7I |
| Brydningsindeks | 1.4878 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1697479 |
| Vis mere |