Få mere at vide
1-jodoctan, 98+%, stik. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415846
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11415846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22214.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.128 g/mol
Alkylering af [2,2a-([2,2a-bipyridin]-6,6a-diyl)bis[phenolato]-N,N2,O,Oa]nikkel(II) blev udført under anvendelse af den katalytiske reduktion af 1-iodoctan. Primært alkyliodid 1-iodoctan reagerer med lithiumaluminiumdeuterid (LAD) i et forhold på 1:0,2 for at danne 1-deuteriooctan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alkylering af [2,2′ -([2,2′ -bipyridin]-6,6′ -diyl)bis[phenolato]-N,N′ ,O,O′ ]nikkel(II) blev udført under anvendelse af den katalytiske reduktion af 1-iodoctan. Primært alkyliodid 1-iodoctan reagerer med lithiumaluminiumdeuterid (LAD) i et forhold på 1:0,2 for at danne 1-deuteriooctan.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-27-6
Molekylær formel C8H17I
Molekylvægt (g/mol) 240.128
MDL nummer MFCD00001105
InChI nøgle UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC navn 1-iodoctan
SMIL CCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodooctane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -46°C
Tæthed 1.325
Kogepunkt 225°C to 226°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lineær formel CH3(CH2)7I
Brydningsindeks 1.4878
Mængde 100 g
Beilstein 1697479
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 240.13
Procent renhed ≥98%