Få mere at vide
1-Iodooctane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodooctane-1,1-D2 |
| CAS | 89232-08-6 |
| Molekylær formel | C8 D2 H15 I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Octane-1,1-d2, 1-iodo- (9 CI), 1-Iodooctane-1,1-d2, 1-Iodooctane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(I)CCCCCCC |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-1-iodooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.1374 |
| Formel vægt | 242.05 g/mol |
| Vis mere |