Få mere at vide
1-Iodonaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11445257
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445257 50 g 50g
11435257 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22644.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1866.60 DKK
    1604.65 DKK / 50g
    Spare 261.95 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254,07 g/mol
1-Iodonaphthalen gennemgår Pd-katalyseret krydskoblingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidin for at give 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Iodonaphthalen gennemgår Pd-katalyseret krydskoblingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidin for at give 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-14-2
Molekylær formel C10H7I
Molekylvægt (g/mol) 254.07
MDL nummer MFCD00003876
InChI nøgle NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC navn 1-jodnaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodonaphthalene
Smeltepunkt 4 °C
Tæthed 1.738
Kogepunkt 161 °C til 162 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.701
Mængde 50 g
Beilstein 1906415
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 254.07
Procent renhed 98%