Få mere at vide
1-Iodonaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11435257
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435257 10 g 10g
11445257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22644.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254,07 g/mol
1-Iodonaphthalen gennemgår Pd-katalyseret krydskoblingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidin for at give 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Iodonaphthalen gennemgår Pd-katalyseret krydskoblingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidin for at give 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-14-2
Molekylær formel C10H7I
Molekylvægt (g/mol) 254.07
MDL nummer MFCD00003876
InChI nøgle NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC navn 1-jodnaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Iodonaphthalene
Smeltepunkt 4 °C
Tæthed 1.738
Kogepunkt 161 °C til 162 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.701
Mængde 10 g
Beilstein 1906415
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 254.07
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.