Få mere at vide
1-jodnaphthalen, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
10ml
50ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodonaphthalene |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 1.7400g/mL |
| Kogepunkt | 302.0°C to 305.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Iodonaphthalene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu