Få mere at vide
1-Iodohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodohexane |
| CAS | 638-45-9 |
| Molekylær formel | C6H13I |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Hexyl Iodide, 1-Iodo-n-hexane, Hexyl Iodide, NSC 9251, n-Hexyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCI |
| IUPAC navn | 1-iodohexan |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.07 |
| Formel vægt | 212.0062 |