Få mere at vide
1-Iodohexan, TRC
Artikelnummer. 30397958
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30397958 1 g
1 options
Artikelnummer. 30397958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7065301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodohexane
CAS 638-45-9
Molekylær formel C6H13I
Mængde 1 g
Synonym 1-Hexyl Iodide, 1-Iodo-n-hexane, Hexyl Iodide, NSC 9251, n-Hexyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCI
IUPAC navn 1-iodohexan
Molekylvægt (g/mol) 212.07
Formel vægt 212.0062