Få mere at vide
1-Iodohexan, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10174890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174890 100 mL Glasflaske 100ml
10209733 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218521000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-45-9
Molekylær formel C6H13I
Molekylvægt (g/mol) 212.07
MDL nummer MFCD00001102
InChI nøgle ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12527
IUPAC navn 1-iodhexan
SMIL CCCCCCI
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Iodohexane
Navn note Stabiliseret
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4370g/mL
Kogepunkt 179,0 °C til 180,0 °C
Flammepunkt 61 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5I
Brydningsindeks 1,4910 til 1,4930
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 146
Specifik vægtfylde 1.437
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator Kobber
Formel vægt 212.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodohexane, stabilized
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.