Få mere at vide
1-Jodohexan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11414854
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414854 500 g 500g
15453077 25 g 25g
11404854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414854 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13784.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212,074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-45-9
Molekylær formel C6H13I
Molekylvægt (g/mol) 212.074
MDL nummer MFCD00001102
InChI nøgle ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
IUPAC navn 1-iodhexan
SMIL CCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodohexane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 1.437
Kogepunkt 179 °C til 181 °C
Flammepunkt 61 °C (141 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 500 g
Beilstein 505971
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 212.08
Procent renhed 98%