Learn More
1-Jodohexan, 98%, stik. med kobber
Product Code. 11404854
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11404854 100 g 100g
15453077 25 g 25g
11414854 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11404854 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13784.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.92 DKK
    511.65 DKK / 100g
    Spare 56.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212,074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 638-45-9
Molekylær formel C6H13I
Molekylvægt (g/mol) 212.074
MDL nummer MFCD00001102
InChI nøgle ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
IUPAC navn 1-iodhexan
SMIL CCCCCCI
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Iodohexane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 1.437
Kogepunkt 179°C to 181°C
Flammepunkt 61°C (141°F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 100 g
Beilstein 505971
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 212.08
Procent renhed 98%