Få mere at vide
1-Iodohexadekan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11399216
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399216 100 g 100g
15423067 25 g 25g
11309226 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12977.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-77-4 | C16H33I | 352,344 g/mol
1-iodohexadecan, bruges som en ionisk væske til elektrokemiske anvendelser. Det bruges også i detektionsmetoder som primer- og probedesigninstrumenteringsvejledning i qPCR Technic.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Iodohexadecan, bruges som en ionisk væske til elektrokemiske applikationer. Det bruges også i detektionsmetoder som primer- og probedesigninstrumenteringsvejledning i qPCR Technic.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser. Opbevar det ved en temperatur på 15 - 30 °C. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-77-4
Molekylær formel C16H33I
Molekylvægt (g/mol) 352.344
MDL nummer MFCD00001089
InChI nøgle KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodide
PubChem CID 11007
IUPAC navn 1-iodhexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodohexadecane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt 21°C to 23°C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 206°C to 207°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3(CH2)15I
Brydningsindeks 1.482
Mængde 100 g
Beilstein 1748533
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 352.34
Procent renhed 98%