Få mere at vide
1-Iodoheptan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11389829
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389829 50 g 50g
11399829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24206.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226,101 g/mol
1-Iodoheptan bruges til funktionalisering af symmetriske stjerneformede molekyler med carboranklynger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Iodoheptan bruges til funktionalisering af symmetriske stjerneformede molekyler med carboranklynger.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4282-40-0
Molekylær formel C7H15I
Molekylvægt (g/mol) 226.101
MDL nummer MFCD00001104
InChI nøgle LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
PubChem CID 20274
IUPAC navn 1-iodheptan
SMIL CCCCCCCI
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Iodoheptane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 1.379
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 78°C (174°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 50 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 226.1
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodoheptane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodoheptane