Få mere at vide
1-Iodoheptafluorpropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodoheptafluoropropane |
| CAS | 754-34-7 |
| Molekylær formel | C3 F7 I |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-iodopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.925 |
| Formel vægt | 295.893 |