Få mere at vide
1-Iodoheptafluorpropan, TRC
Artikelnummer. 30400583
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30400583 1 g
1 options
Artikelnummer. 30400583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7543401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Molekylær formel C3 F7 I
Mængde 1 g
Synonym Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-iodopropan
Molekylvægt (g/mol) 295.925
Formel vægt 295.893