Få mere at vide
1-Iodododekan, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10247300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10247300 25 mL Glasflaske 25ml
10075663 100 mL Glasflaske 100ml
13498488 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10247300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250090250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4292-19-7
Molekylær formel C12H25I
Molekylvægt (g/mol) 296.24
MDL nummer MFCD00001088
InChI nøgle GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
PubChem CID 20282
IUPAC navn 1-joddodecan
SMIL CCCCCCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodododecane
Navn note Stabiliseret med 500 ppm kobber
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -3,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 159,0 °C til 160,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11I
Brydningsindeks 1,4830 til 1,4850
Mængde 25 mL
Beilstein 01,67
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 296.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodododecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.