Få mere at vide
1-Iodododekan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11473884
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473884 25 g 25g
11483884 100 g 100g
11493884 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473884 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11909.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296,24 g/mol
1-Iodododecan er blevet brugt til fremstilling af dodecyleret grafit, alkylfunktionaliserede enkeltvæggede kulstofnanorør (SWNT'er). Det bruges også som kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Iodododecan er blevet brugt til fremstilling af dodecyleret grafit, alkylfunktionaliserede enkeltvæggede kulstofnanorør (SWNT'er). Det bruges også som kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4292-19-7
Molekylær formel C12H25I
Molekylvægt (g/mol) 296.24
MDL nummer MFCD00001088
InChI nøgle GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20282
IUPAC navn 1-joddodecan
SMIL CCCCCCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodododecane
Navn note Stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 1.201
Kogepunkt 128 °C til 130 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4844
Mængde 25 g
Beilstein 1738943
Følsomhed Lysfølsom
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 296.24
Procent renhed 98%