Få mere at vide
1-Iododekan, TRC
Artikelnummer. 30405178
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30405178 10 g
1 options
Artikelnummer. 30405178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI69500010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iododecane
CAS 2050-77-3
Molekylær formel C10H21I
Mængde 10 g
Synonym 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCI
IUPAC navn 1-jododekan
Molekylvægt (g/mol) 268.18
Formel vægt 268.0688