Få mere at vide
1-Iododekan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11484160
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484160 25 g 25g
11443237 50 g 50g
11453237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16173.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268,18 g/mol
1-Iododecan anvendes som en precursor til fremstilling af 9-nonadecanon gennem palladium-katalyseret carbonylativ krydskoblingsreaktion med 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonan. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-iododecan anvendes som en precursor til fremstilling af 9-nonadecanon gennem palladium-katalyseret carbonylativ krydskoblingsreaktion med 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonan. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2050-77-3
Molekylær formel C10H21I
Molekylvægt (g/mol) 268.18
MDL nummer MFCD00001085
InChI nøgle SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
IUPAC navn 1-joddecan
SMIL CCCCCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iododecane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -16 °C
Tæthed 1.257
Kogepunkt 264 °C
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Lineær formel CH3(CH2)9I
Brydningsindeks 1.485
Mængde 25 g
Beilstein 1735228
Følsomhed Lysfølsom
Synonym decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 268.18
Procent renhed 98%